Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 38-612
Lieferant: ANSELL HEALTH CARE
38-612/8 38-612/10 38-612/9
112-4387EA 229 EUR
112-4387 112-4386 112-4388
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 38-612
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Viton/Butyl bieten hervorragende Beständigkeit gegen die meisten aggressiven Chemikalien, wie z. B. aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe sowie konzentrierte Mineralsäuren.
  • Sehr flexibel und hervorragende Beweglichkeit
  • Naturliche, gebogene ergonomische Form und weiches Gefühl
  • Einfaches Anziehen und gute Griffigkeit
Ideal für den Einsatz in chemischen Anlagen, im chemischen Transport und der chemischen Verarbeitung, in der Ölraffinade und petrochemischen Anwendungen, in der Katastrophenhilfe und bei Leckagen.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Type A (BCFLPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (1010X); Kat. III