Unterbekleidung, Hosen, Quantus®
Lieferant: Avantor
Quantus®
113-9168EA 0 EUR
113-9168 113-9178 113-9175 QNTS150-4UWBU2XSID 113-9174 113-9172 113-9180 QNTS150-4UWBU6XLID QNTS150-4UWBU5XLID QNTS150-4UWBU3XLID QNTS150-4UWBU4XLID
Unterbekleidung, Hosen, Quantus®
Arbeitskleidung
Die Quantus® Hosen bestehen aus atmungsaktivem, hochwertigem Mikrofasermaterial mit Carbonanteil. Der Stoff wurde speziell für die Verwendung in Kombination mit einem Reinraumoverall oder -mantel entwickelt. Er dient als Vorfilter, um die Verwendung von offenporigen Stoffen in höheren Reinraumklassen zu ermöglichen.
  • Breiter, doppelt abgesteppter Komfortgummibund
  • Zusatzlasche rechts innen im Hosenbund (zur Barcode-Anbringung)
  • Trikotmanschetten
  • Antistatisch und antimikrobiell ausgerüstet
  • Trageempfehlung: Unter Einweg- sowie wiederverwendbarer Bekleidung
  • Einschließlich RFID-Chip
  • Waschbar bei max. 60 °C
Gewicht: 97,5 g/m²
Bestellinformation: Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.