Wafer-Transportbehälter, 20X Serie
Lieferant: ENTEGRIS
KA20280SH47C02 126-1793-47C02
ENTEKA20280SH47C02EA 0 EUR
ENTEKA20280SH47C02 ENTE126-1793-47C02
Wafer-Transportbehälter, 20X Serie
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Hohe Leistung in einer geschlossenen Seitenwandkonfiguration. Trends in der Waferverarbeitungstechnologie haben Fortschritte in der Waferträgertechnologie erforderlich gemacht, um die modernen Halbleiterverarbeitungsanlagen von heute zu unterstützen. Für den fortschrittlichen Wafertransport konzipierte Waferträger bieten gegenüber herkömmlichen Waferträgern der unteren und mittleren Preisklasse erhebliche Leistungsvorteile.
  • Geschlossene Seitenwandausführung
  • Lokalisierungskerben in der Mitte der dreizehnten Tasche
  • Stifte und Löcher auf der oberen Schiene (sofern nicht anders angegeben)
  • D1-Abmessung 25,4 mm
  • Taschenabstand: 6,4 mm
  • Taschenhöhe: 1,7 mm
  • Für 25 Wafer