Wafer-Trägergriffe für die Handhabung von 150-mm-Wafern
Lieferant: ENTEGRIS
A72-60-04-0215 A72-60-03-0215
216-1634EA 0 EUR
216-1634 ENTEA72-60-03-0215
Wafer-Trägergriffe für die Handhabung von 150-mm-Wafern
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Carrier
Klammer-Stil
Wird an den Kerben an beiden Endwänden des Trägers befestigt
Gesamtgröße: 163×140×183 mm
Kompatibel mit allen Trägern im M-Stil
Steinschleuder-Stil
Wird auf die oberen Flansche des Trägers geschoben
Gesamtgröße: 15×192×237 mm
Kompatibel mit allen Waferträgern der Serien 182 und 194