Digitale Heizplatten, Cimarec+™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
HP88854105 HP88857105 HP88850105
BARNHP88854105EA 282 EUR
BARNHP88854105 BARNHP88857105 BARNHP88850105
Digitale Heizplatten, Cimarec+™
Heizgeräte Heizplatten
Diese Heizplatten verfügen über eine erhöhte Anzeige, wodurch die Elektronik vor verschütteten Flüssigkeiten geschützt wird.
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heiztemperatur
  • Warnanzeige bei heißer Oberfläche und automatischer Übertemperaturschutz
  • Temperatur einstellbar in 1-Grad-Schritten
  • Oberflächentemperatur könnte auf Maximaltemperatur ansteigen
  • 12 Liter Inhalt
  • Aufheizzeit beträgt 8 min bis Maximaltemperatur
Temperaturregelgenauigkeit (bei 37 °C): ≤±5 °C
Temperaturgenauigkeit (bei 37 °C): ≤±2 °C
Lieferumfang: Wird mit cCSAUS Zertifikat geliefert. Weiteres Zubehör wie ein optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutzschild sind erhältlich, müssen aber separat bestellt werden