Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Extended Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm
Lieferant: Avantor
MDKE-3-2546UEA 1970 EUR
MDKE-3-2546U MDKE-3-2503U MDKE-3-2502U MDKE-3-1546U MDKE-3-1503U MDKE-3-1502U MDKE-3-1046U MDKE-3-1003U MDKE-3-1002U MDKE-3-0546U MDKE-3-0503U MDKE-3-0502U
Avantor® ACE®, HPLC-/UHPLC-Säulen, Extended Methodenentwicklungs-Kits, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Methodenentwicklungs-Kits (MDK) für eine optimale Selektivität bieten leistungsstarke, zuverlässige Unterstützung bei der Entwicklung von UHPLC-/HPLC-Methoden. Avantor® ACE® Phasen basieren auf einem ultra-inerten, hocheffizienten Kieselgel und den neuesten Entwicklungen im Design von stationären LC-Phasen, sodass Chromatographie-Spezialisten mehr Auswahlmöglichkeiten für alternative Selektivität ohne Beeinträchtigung der Stabilität oder Robustheit haben.
  • Kit-Optionen mit porösen Partikeln, soliden Kernpartikeln, HILIC und Biomolekülen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 und 5 µm) und ergänzenden Phasen
  • Analytische IDs in einer Vielzahl von Säulenlängen
  • Besonders geeignet für die Methodenentwicklung
  • Kompatibel mit LC-Systemen aller Hersteller
Es ist eine umfassende Auswahl an Kits für alle Anforderungen erhältlich, inklusive Kits mit porösen, soliden Kernpartikeln, HILIC und bioanalytischen 300 Å-Säulen. Diese Kits enthalten die wesentlichen Säulenlösungen für die Methodenentwicklung und sind in einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich.
Maximal empfohlener pH: 2,0 bis 8,0 (1,5 bis 11,5 für SuperC18).
Max. Druck: 1000 bar.
Lieferumfang: Avantor® ACE® Extended Methodenentwicklungs-Kits enthalten Avantor® ACE® SuperC18™, Avantor® ACE® C18-Amide und Avantor® ACE® CN-ES Edelstahlsäulen.