Glasmikrofaserfilter mit organischem Bindemittel, Güte MN 85/90
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
405005 405009 405024 405011 405012 405018 4050025 4050037 4050045 405007 405015 405027
MANA405005EA 26.6 EUR
MANA405005 515-9795 MANA405024 515-9796 515-9797 515-9798 MANA4050025 MANA4050037 MANA4050045 MANA405007 MANA405015 MANA405027
Glasmikrofaserfilter mit organischem Bindemittel, Güte MN 85/90
Filter Glasfaserfilter
MN 85/90 ist der meist verwendete Glasfaserfilter, allgemein einsetzbar, mit sehr guter mechanischer Stabilität. Der Filter enthält ein organisches Bindemittel.
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Universalfilter
  • Stabil bis zu 200 °C