Trockenschränke mit Umluft, FED-Serie, Avantgarde.Line
Lieferant: Binder
9010-0295 9010-0293 9010-0299 9010-0301
466-0482EA 2660 EUR
466-0482 466-0483 466-0484 BIND9010-0301
Trockenschränke mit Umluft, FED-Serie, Avantgarde.Line
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Avantgarde.Line Wärme- und Trockenschränke mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen bieten Qualität und Prozesssicherheit. Mit einem breiten Temperaturbereich bis 300 °C sind diese Trockenschränke universell einsetzbar. Kurze Aufheizzeiten und hohe Leistungsreserven sind ideal für Anwendungen in Wissenschaft, Forschung und Industrie. Die APT.line™ Vorwärmekammertechnologie sorgt für eine homogene Temperaturverteilung, hervorragende Temperaturgenauigkeit und geringe Schwankungen. Geräte von bis zu 115 Litern können aufeinandergestapelt werden um Platz zu sparen. Die Geräte verfügen über eine 60 mm-Isolierung, die den Energieverbrauch senkt und die Leistung steigert. Alle Modelle verfügen über eine Edelstahlkammer mit einem ergonomischen Türöffnungssystem.
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Identische Testbedingungen in der gesamten Kammer unabhängig von der Probengröße oder -menge
  • Controller mit leicht ablesbarer LCD-Anzeige, Sprachenwahl: Englisch, Französisch oder Deutsch
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Unabhängiger Temperaturwählwächter Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm schützt die Proben und den Inkubator
  • Ethernet- und USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Wird mit zwei verchromten Einlegeböden und Binder-Prüfzertifikat geliefert. Kalibrierungen und Validierungen möglich, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.