VWR®, Zentrifugenröhrchen, freistehend, mit flachen Schraubverschlüssen
Lieferant: VWR
VWR®
525-0635EA 131 EUR
525-0635 525-0634 525-0633
VWR®, Zentrifugenröhrchen, freistehend, mit flachen Schraubverschlüssen
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus hochwertigem, gamma-beständigem, transparentem PP (USP-Klasse 6) mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Longer length screw caps
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%
  • Large unerasable frosting white printed writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C
  • Leak-Proof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Diese freistehenden Einmal-Röhrchen verfügen über schwarze, aufgedruckte Graduierungen und glatte Innenwände für einfaches Befüllen und einfache Probenvorbereitung. Ein weißer, aufgedruckter Beschriftungsbereich auf der Seite ermöglicht die dauerhafte Kennzeichnung. Alle Röhrchen sind frei von RNase und DNase und nicht pyrogen.
Standards: Als TSE/BSE-frei zertifiziert.
Lieferumfang: Röhrchen in Beuteln sind langlebigen und wiederverschließbaren Beuteln (mit Reißverschluss) verpackt. Die innere Verpackung ist für chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit einzeln beschriftet.