Gasprüfröhrchen für Kohlendioxid
Lieferant: Dräger
CH23501 CH31401 CH25101 CH20301 8101811
151-0193EA 73 EUR
151-0193 151-3147 151-0197 151-0189 151-0181
Gasprüfröhrchen für Kohlendioxid
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Kohlendioxid mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Kohlendioxid 0,1 %/a Kohlendioxid 0,5 %/a Kohlendioxid 1 %/a Kohlendioxid 5 %/A Kohlendioxid 100/a
Environmentally Preferable
Farbwechsel Weiß zu violett Weiß zu violett Weiß zu violett Weiß zu violett Weiß zu hellem Violett
Feuchtigkeit ≤ 30 mg/l H₂O ≤ 40 mg/l H₂O ≤ 50 mg/l H₂O ≤ 50 mg/l H₂O ≤ 23 mg/l H₂O
Messdauer 30 /2,5 Minuten 30 Sekunden 30 Sekunden 2 Minuten 4 Minuten
Hubzahl 1/5 1 1 1 10
Standardabweichung ±5 - 10 % ±5 - 10 % ±5 - 10 % ±10 - 15 % ±10 - 15 %
Standardbereich Kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa Kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa Kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa Kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa Kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa
Temperaturbereich 0…30 °C 0…40 °C 0…40 °C 0…40 °C 15…25 °C