Gasprüfröhrchen für Salzsäure
Lieferant: Dräger
CH29501 6728181 8103481
151-0203EA 100 EUR
151-0203 151-0152 118-0328
Gasprüfröhrchen für Salzsäure
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Salzsäure mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid stören im MAK-Bereich nicht
  • Es ist unmöglich, Chlorwasserstoff in Anwesenheit anderer Mineralsäuren zu messen
  • Chlor und Stickstoffdioxid werden angezeigt, aber mit anderen Empfindlichkeiten
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standard-Messbereich wird bei 20 °C und 1013 hPa kalibriert.