Vertikale Tischautoklaven, Classic
Lieferant: CERTOCLAV
8510184 8510174
481-0826EA 2710 EUR
481-0826 481-0822
Vertikale Tischautoklaven, Classic
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Die bewährte, ökonomische Autoklaven-Lösung für Kompaktgeräte, auch einfach verpackt, Flüssigkeiten (Kulturmedien), Flaschen und Geräte sowie Abfallsterilisation. Für Sterilisationsvorgänge mit geringen Dokumentationsanforderungen.
  • Prozesssteuerung über ein mechanisches Präzisionsventil
  • Autoklav mit besonders geringer Wartungsinstensität und bewährter Technologie
  • Benutzeroberfläche: manuelle Temperaturregelung
  • Die einfache Bedienung ermöglicht angenehmes, umstandsloses Arbeiten
  • Der CertoLock Schließmechanismus macht das umständliche Anziehen mehrerer Schrauben überflüssig
  • Vierfach-Sicherheitssystem
  • Manuelle Zeitregelung mit integrierter Zeitschaltuhr
  • Manueller Abdampfhahn
  • Integrierte Heizung
Standards: Mit CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie für Druckgeräte 27/93/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, Richtlinie für die Sicherheit u. a. von Laborgeräten EN 61010-1 und -4, Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit EN 61326, Richtlinie zur Arbeitsplatzsicherheit 2004/40/EG und 2008/46/EG