Gasprüfröhrchen für Benzol
Lieferant: Dräger
8101231 6728071 8101741 6718801 8103691
151-0169EA 87.75 EUR
151-0169 118-0289 118-0317 DRAE6718801 DRAE8103691
Gasprüfröhrchen für Benzol
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Benzol mit einer Accuro-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen und Gasanlagen, und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
  • Benzol 5/a und 15/a mit Vorschicht: Toluol und Xylol werden zurückgehalten, was eine rot-braune Verfärbung auslöst
  • Wenn die Xylol- und Toluol-Level zu hoch sind, wird die gesamte Vorschicht bis hin zur Anzeigeschicht verfärbt, was die Benzol-Messung unmöglich macht
  • Erdölkohlenwasserstoff, Alkohole und Ester beeinflussen die Anzeige der Röhrchen nicht
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.