Flaschen, weithalsig, vierkant, mit Schraubverschluss
Lieferant: LAB3 OWN PRODUCTION
VWRLSTL102EA 88.5 EUR
VWRLSTL102 VWRLSTL100 VWRLSTL101.1
Flaschen, weithalsig, vierkant, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PET, klar, Schraubverschluss
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit oder ohne Etikett erhältlich
Ideal zur Verpackung und Lagerung sowie zum Transport von Flüssigkeiten, Pasten und Pulvern. Weiter Hals für leichte Befüllung, Leerung und Reinigung.