Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-117-0102GDEA 273 EUR
ACE-117-0102GD ACE-117-0103GD ACE-117-0502 ACE-117-1046 ACE-117-1503 ACE-117-1546 ACE-117-7503 ACE117005005GD
Avantor® ACE® Silica, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Silica-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.