Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-139-0103GDEA 266 EUR
ACE-139-0103GD ACE-139-0110GD ACE-139-0510 ACE-139-0520 ACE-139-0530 ACE-139-1010 ACE-139-1020 ACE-139-1030 ACE-139-1220 ACE-139-1510 ACE-139-1520 ACE-139-1530 ACE-139-1546 ACE-139-2510 ACE-139-2520 ACE-139-2530 ACE-139-2546 ACE-139-7520 ACE-139-7530 ACE-139-3020 ACE-139-3030
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.