VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Lieferant: Avantor
EXL-101-0202UEA 751 EUR
EXL-101-0202U EXL-101-1502U EXL-101-1002U EXL-101-1003U EXL-101-1046U EXL-101-1203U EXL-101-1246U EXL-101-1503U EXL-101-1546U EXL-101-0302U EXL-101-0303U EXL-101-0346U EXL-101-3502U EXL-101-0502U EXL-101-0503U EXL-101-0546U EXL-101-7502U EXL-101-7503U EXL-101-7546U ACE-1P1-GD2U ACE-1P1-GD4U
VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.