VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-111-1502UEA 847 EUR
EXL-111-1502U EXL-111-1002U EXL-111-1003U EXL-111-1046U EXL-111-1246U EXL-111-1503U EXL-111-1546U EXL-111-2502U EXL-111-2503U EXL-111-2546U EXL-111-0302U EXL-111-3502U EXL-111-3546U EXL-111-0502U EXL-111-0503U EXL-111-0546U EXL-111-7503U EXL-111-7546U
VWR® ACE® Excel® C18 HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.