VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit flachem Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
525-0636EA 88 EUR
525-0636 525-0637
VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit flachem Schraubverschluss
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus hochwertigem, gamma-beständigem, transparentem PP (USP-Klasse 6) mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Longer length screw caps with sealing ring prevent leakage
  • Easy-to-read black graduations are accurate to ±2%, with 1 ml increments (15 ml) or 2,5 ml increments (50 ml)
  • Large unerasable frosted white writing area
  • Both the graduations and writing areas are chloroform-resistant
  • Engraved graduation at the conical bottom of each tube
  • Autoclavable at 121 °C and freezable to −80 °C
  • Leakproof
  • During the freezing process, it is better to use plastic rack
  • During high-speed centrifugation, it is better to use suitable rotor adapters
Einmal-Zentrifügenröhrchen mit konischem Boden und glatten Innenwänden für einfaches Befüllen und einfache Probenvorbereitung. Ein weißer, aufgedruckter Beschriftungsbereich auf der Seite ermöglicht die dauerhafte Kennzeichnung. Die Röhrchen wurden mit Gammastrahlen sterilisiert. Alle Röhrchen sind frei von RNase und DNase und nicht pyrogen.
Standards: Als TSE/BSE-frei zertifiziert.
Lieferumfang: Röhrchen in Beuteln sind in langlebigen und wiederverschließbaren Beuteln (mit Reißverschluss) verpackt. Die innere Verpackung ist einzeln gekennzeichnet für chargenübergreifende Rückverfolgbarkeit. Alle Röhrchen sind mit angebrachtem Verschluss verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert.