Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: Avantor
ACE-311-0502EA 0 EUR
ACE-311-0502 ACE-311-0503 ACE-311-0546 ACE-311-1003 ACE-311-1046 ACE-311-1204 ACE-311-1246 ACE-311-1502 ACE-311-1503 ACE-311-1504 ACE-311-1546 ACE-311-7502 ACE-311-7503 ACE-311-7546 ACE-311-0102GD ACE-311-0103GD
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 15 µm) und komplementären Phasen
  • Aufgrund der höheren Kohlenstoffbelastung besonders für präparative Arbeiten geeignet
  • Methodenvalidierungs-Kits