Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-321-0346EA 0 EUR
ACE-321-0346 ACE-321-0510 ACE-321-0520 ACE-321-0530 ACE-321-0546 ACE-321-1003 ACE-321-1010 ACE-321-1020 ACE-321-1030 ACE-321-1046 ACE-321-1203 ACE-321-1220 ACE-321-1503 ACE-321-1510 ACE-321-1520 ACE-321-1530 ACE-321-1546 ACE-321-2503 ACE-321-2504 ACE-321-2510 ACE-321-2520 ACE-321-2530 ACE-321-2546 ACE-321-7520 ACE-321-0103GD ACE-321-0110GD ACE-321-7530 ACE-321-3020 ACE-321-3030 ACE-321-3004 ACE-321-3046 ACE-321-0120GD
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3 bis 15 µm) und komplementären Phasen
  • Aufgrund der höheren Kohlenstoffbelastung besonders für präparative Arbeiten geeignet
  • Methodenvalidierungs-Kits
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 20,0% 20,0%
Endcapped Yes Ja
Max. Druck 275 bar
pH-Bereich 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0
Surface area 400 m²/g 400 m²/g
USP-Code L1 L1