VWR®, Ballonflaschen, enghalsig, rund, mit Schraubkappen
Lieferant: VWR Collection
216-1736EA 44.8 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Ballonflaschen, enghalsig, rund, mit Schraubkappen
Flaschen Ballons
LDPE, HDPE oder PP, durchscheinend, mit violetten Schraubverschlüssen. Für die Lagerung und Abfüllung von Lösungen und Medien. Runde Ballonflaschen verfügen über einen integrierten Schultergriff. Mit Graduierung zur Erkennung des abgegebenen Volumens.
LDPE-Ballonflaschen
Ideal für hochreine Anwendungen, da sie eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien aufweisen (häufige Verwendung in der ophthalmischen Produktpalette, z. B. Augen-Tropfflaschen, Nasenspray).
Bevorzugtes Harz für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich −80 bis +80 °C
Beständigkeit gegen physikalische Einflüsse (Produkte brechen nicht, auch wenn sie versehentlich fallen gelassen werden, wohingegen PP-Ballonflaschen bei Minustemperaturen Risse bilden können)
LDPE-Produkt springt aufgrund der hohen Flexibilität des Materials wieder in seine Form zurück
Werden häufig in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt
HDPE-Ballonflaschen
Die aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) gefertigten Ballonflaschen zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für die Lagerung und Übertragung von Flüssigkeiten und pharmazeutischen/Biotech-Reagenzien.
Gut für die Kaltlagerung (bis zu −80 °C), Arbeitstemperaturbereich −80 bis +120 °C
Hohe Schlagzähigkeit auch bei Minustemperaturen
Werden aufgrund der hohen Chemikalienbeständigkeit häufig für die Langzeitlagerung verwendet
Werden häufig in der Lebensmittel- und Molkerei-Industrie eingesetzt
PP-Ballonflaschen
Polypropylen-(PP-)Ballonflaschen sind ideal für Sterilwasserlagerung und können vor dem Wiederauffüllen autoklaviert werden, sodass wiederholtes bakterielles Wachstum gestoppt wird.
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Arbeitstemperatur 0 bis +135 °C
Autoklavierbar
Hinweis: Polypropylen-Ballonflaschen sind autoklavierbar. LDPE- und HDPE-Ballonflaschen sind nicht autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren stets den Verschluss von der Ballonflasche abnehmen.
Standards: Kunstharz entspricht US FDA 21 CFR, USP Klasse VI.