Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line M-5, 500 mm Tiefe
Lieferant: DUPERTHAL
29-060959-503 29-060959-403 29-060959-003 29-060957-003
DUEH29-060959-503EA 1816.26 EUR
DUEH29-060959-503 DUEH29-060959-403 DUEH29-060959-003 DUEH29-060957-003
Untertisch-Sicherheitsschränke, Typ 90, UTS ergo line M-5, 500 mm Tiefe
Möbel Lagerschränke
Diese Untertisch-Sicherheitsschränke garantieren im Brandfall bis zu 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit und sind mit Flügeltüren und/oder Schubladen für die Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen ausgestattet.
  • Leichtgängige Türen und Schubladen ermöglichen eine problemlose Einhand-Bedienung
  • Alle UTS ergo line Modelle sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet
  • Zwei Türtechniken verfügbar: die klassische oder die Push-to-Open-Flügeltürtechnik (die leichtgängigen Sicherheitstüren werden durch sanften Druck auf die Front geöffnet)