VWR® ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC-Säulen, 2,5 µm
Lieferant: Avantor
CORE-25A-15005EA 858 EUR
CORE-25A-15005 CORE-25A-10005 CORE-25A-0301 CORE-25A-03005 CORE-25A-7546U CORE-25A-7503U CORE-25A-7502U CORE-25A-3503U CORE-25A-1546U CORE-25A-1503U CORE-25A-1502U CORE-25A-1246U CORE-25A-1203U CORE-25A-1202U CORE-25A-1046U CORE-25A-1003U CORE-25A-1002U CORE-25A-0546U CORE-25A-0503U CORE-25A-0502U CORE-25A-0303U CORE-25A-0302U CORE-25A-0246U CORE-25A-0203U CORE-25A-0202U CORE-A-GD2U CORE-A-GD4U
VWR® ACE® UltraCore Super C18 HPLC/UHPLC-Säulen, 2,5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore SuperC18-Partikelsäulen mit festem Kern (Kernschale) sind ideal für anspruchsvolle MS-Arbeiten und bieten eine verbesserte MS-Signalintensität und maximale MS-Reaktion. Diese Edelstahlsäulen kombinieren hocheffiziente Trennungen mit niedrigem Säulengegendruck. Die Encapsulated Bonding Technology (EBT™) erhöht die Ligandenabdeckung der Silica-Oberfläche erheblich und eliminiert effektiv den Einfluss ungebundener Silanolgruppen auf Trennungen. Diese höhere Ligandenabdeckung führt zu einer verbesserten Inertheit, chromatographischen Leistung und Stabilität.
  • Ideal für anspruchsvolle MS-Anwendungen
  • Hervorragende Peakform und Phasenstabilität mit erweitertem pH-Wert
  • Hochinert, extrem geringes Ausbluten, konzipiert für die Verwendung mit LC-MS-kompatiblen Puffern
  • In Partikelgrößen von 2,5 und 5 µm erhältlich und Mikrobohrung bis hin zu analytischen Abmessungen
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,0
Max. Druck: 1000 bar