Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-135-0510EA 0 EUR
ACE-135-0510 ACE-135-0520 ACE-135-0530 ACE-135-1010 ACE-135-1020 ACE-135-1030 ACE-135-1220 ACE-135-1510 ACE-135-1520 ACE-135-1530 ACE-135-2510 ACE-135-2520 ACE-135-2530 ACE-135-2546 ACE-135-7520 ACE-135-0103GD ACE-135-7530 ACE-135-3020 ACE-135-3030 ACE-135-3039 ACE-135-3004
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (2 µm, 3 µm, 5 µm und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits