Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1210-0102GDEA 248 EUR
ACE-1210-0102GD ACE-1210-0103GD ACE-1210-0110GD ACE-1210-0302 ACE-1210-0346 ACE-1210-0502 ACE-1210-0503 ACE-1210-0510 ACE-1210-0520 ACE-1210-0530 ACE-1210-0546 ACE-1210-1002 ACE-1210-1003 ACE-1210-1010 ACE-1210-1020 ACE-1210-1030 ACE-1210-1046 ACE-1210-1204 ACE-1210-1220 ACE-1210-1246 ACE-1210-1502 ACE-1210-1503 ACE-1210-1504 ACE-1210-1510 ACE-1210-1520 ACE-1210-1530 ACE-1210-1546 ACE-1210-2502 ACE-1210-2503 ACE-1210-2504 ACE-1210-2508 ACE-1210-2510 ACE-1210-2520 ACE-1210-2530 ACE-1210-2546 ACE-1210-7520 ACE-1210-7530 ACE-1210-7546 ACE-1210-3020 ACE-1210-3030 ACE12100120GD ACE12102546MVK
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1.7 bis 10 µm) und