Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 3 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-115-03005EA 938 EUR
ACE-115-03005 ACE-115-15005S ACE-115-005003GD ACETACE-115-1539 ACE-115-0346 ACE-115-12005 ACE-115-10005 ACE-115-05003 ACE-115-05005 ACE-115-0502 ACE-115-0546 ACETACE1151503AZTI ACE-115-2504 ACE-115-0503 ACE-115-03005S ACE-115-25005 ACE-115-75005 ACE-115-12005S ACE-115-0102GD ACE-115-0103GD ACE-115-15005 ACE-115-35005 ACE-115-1246 ACE-115-1003 ACE-115-75005S ACE-115-1002 ACE-115-1046 ACE-115-10005S ACE-115-7546 ACE-115-7503 ACE-115-1503 ACE-115-1502 ACE-115-05005S ACE-115-1546 ACE-115-1504
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC-Säulen, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C18-HL-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (2 µm, 3 µm, 5 µm und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.