Gasprüfröhrchen für Toluol
Lieferant: Dräger
8101661 8101701 8101731
118-0313EA 96.5 EUR
118-0313 118-0315 118-0316
Gasprüfröhrchen für Toluol
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Toluol mit einer Accuro®-Pumpe. Anwendungen umfassen Bestimmung und Messung von Konzentrationsspitzen, Messung der personenbezogenen Exposition im Einatembereich, Erkennung von Leckagen an Rohrleitungen, Gasanlagen usw. und Untersuchung der Luft in Abwasserkanälen, Schächten und engen Räumen.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Der Standardmessbereich ist kalibriert bei 20 °C und 1013 hPa.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell Toluol 5/b Toluol 50/a Toluol 100/a
Farbwechsel Weiß zu Blassbraun Weiß zu Braun Weiß zu Braunviolett
Environmentally Preferable
Feuchtigkeit ≤ 20 mg/l H₂O 5 - 12 mg/l H₂O ≤ 30 mg/l H₂O
Messdauer ~2 Minuten/~10 Minuten ~1,5 Minuten ~1,5 Minuten
Hubzahl 2/10 5 10
Standardabweichung ±10 - 15 % ±10 - 15 % ±10 - 15 %
Standardbereich 50 - 300/5 - 80 ppm 50 - 400 ppm 100 - 1800 ppm
Temperaturbereich 2…40 °C 0…30 °C 0…40 °C