Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1310-0103GDEA 252 EUR
ACE-1310-0103GD ACE-1310-0110GD ACE-1310-0510 ACE-1310-0520 ACE-1310-0530 ACE-1310-1010 ACE-1310-1020 ACE-1310-1030 ACE-1310-1220 ACE-1310-1510 ACE-1310-1520 ACE-1310-1530 ACE-1310-1546 ACE-1310-2510 ACE-1310-2520 ACE-1310-2530 ACE-1310-2546 ACE-1310-7520 ACE-1310-7530 ACE-1310-3020 ACE-1310-3030 ACE13100120GD
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® C18-PFP-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integrierter PFP-Funktionalität kombiniert. Dies führt zu einer Phase, die die hydrophoben, stabilen und geringen Ausblutungseigenschaften führender C18-Phasen beibehält und dennoch die vielfältigen Retentionsmechanismen einer PFP-Phase bietet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1.7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Auch nützlich für Analyten mit π-Bindung oder Elektronen- oder Protonendonatorgruppen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Aufgrund seiner integrierten Pentafluorphenyl-Funktionalität wird Avantor® ACE® C18-PFP auch für Trennungen empfohlen, die halogenierte aromatische Verbindungen, Regioisomere und Analyten mit unterschiedlichen Formbeschränkungen umfassen.
Diese Säulen sind aus Edelstahl.
Bestellinformation: Methodenentwicklungs- und Validierungskits sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie chromsupport@avantorsciencs.com.