Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-136-0510EA 0 EUR
ACE-136-0510 ACE-136-0520 ACE-136-0530 ACE-136-1010 ACE-136-1020 ACE-136-1030 ACE-136-1220 ACE-136-1510 ACE-136-1520 ACE-136-1530 ACE-136-2510 ACE-136-2520 ACE-136-2530 ACE-136-7520 ACE-136-0103GD ACE-136-0110GD ACE-136-7530 ACE-136-3020 ACE-136-3030 ACE-136-3004
Avantor® ACE® AQ, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® AQ-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Hält polarere Verbindungen in 100% wässriger mobiler Phase zurück
  • Einzigartige C18-gebundene Phase mit integrierter polarer Funktionalität
  • Aufgrund seiner schnellen Wiederherstellungseigenschaften und Beständigkeit gegen Retentionsverlust ideal für den Einsatz bei