Equivalence C18, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
EQV-5C18-2546EA 455 EUR
EQV-5C18-2546 EQV-3C18-0546 EQV-3C18-1046 EQV-3C18-1546 EQV-5C18-1546 EQV-3C18-GD EQV-5C18-GD EQV-3C18-1503 EQV-3C18-0502 EQV-3C18-1002 EQV-3C18-7546 EQV-3C18-1246 EQV-5C18-0546 EQV-5C18-7546 EQV-5C18-1046 EQV-5C18-1246 EQV-5C18-1504 EQV-5C18-2504 EQV-3C18-1203 EQV-5C18-1003 EQV-5C18-1203 EQV-3C18-1502 EQV-5C18-1002 EQV-3C18-GD2 EQV-3C18-0346
Equivalence C18, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Equivalence C18-Säulen aus Edelstahl wurden speziell als qualitativ hochwertiger, kostengünstiger Ersatz für viele Marken-HPLC-Säulen entwickelt.
  • Hervorragende Effizienz und Reproduzierbarkeit
  • Erhältlich mit einer Partikelgröße von 3 oder 5 µm
Empfohlener maximaler pH-Wert: 2,0 bis 8,0