Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-125-1002UEA 0 EUR
EXL-125-1002U EXL-125-1003U EXL-125-1046U EXL-125-1502U EXL-125-1546U EXL-125-2546U EXL-125-0302U EXL-125-0502U
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® Phenyl-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Bietet starke π-π-Wechselwirkungen
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 µm, 3 µm und 5 µm) und komplementären Phasen verfügbar
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.