Avantor® ACE® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-1212-1010EA 0 EUR
ACE-1212-1010 ACE-1212-1020 ACE-1212-1220 ACE-1212-1510 ACE-1212-1520 ACE-1212-2510 ACE-1212-2520 ACE-1212-0510 ACE-1212-0520 ACE-1212-7520 ACE-1212-0103GD ACE12120120GD ACE-1212-0530 ACE-1212-7530 ACE-1212-1030 ACE-1212-1530 ACE-1212-2530 ACE-1212-3030 ACE-12120110GD ACE-1212-2504
Avantor® ACE® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2,0 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Geringes Bluten für UV und LC/MS-Kompatibilität
  • C18 hydrophob plus Amid-Wechselwirkungen, kompatibel mit 100% wässrigem Zustand
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase - auf Anfrage erhältlich
Das spezielle Design des Avantor® ACE® C18-Amid Liganden umfasst einen erweiterten Alkylketten-Spacer zwischen der Silicaoberfläche und der Amid-Polargruppe, was eine zusätzliche Phasenstabilität verleiht.