Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-179-7503UEA 0 EUR
EXL-179-7503U EXL-179-7502U EXL-179-1003U EXL-179-1002U EXL-179-0503U EXL-179-0502U EXL-179-0302U EXL-179-0203U EXL-179-0202U ACE-1P9-GD2U EXL-179-D1002
Avantor® ACE® Excel® C18-AR, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Die Avantor® ACE® Excel® C18-AR-Phase nutzt einen speziell entwickelten Liganden, der eine C18-Kette mit integraler Phenylfunktionalität kombiniert und so die Vorteile von C18- und Phenyleigenschaften in einer einzigen Phase vereint. Dies kann für „standardmäßige“ C18-Säulentrennungen verwendet werden, wird aber zusätzlich für Trennungen empfohlen, bei denen Verbindungen mit aromatischer Funktionalität beteiligt sind.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Äußerst geringes Bluten, um LC/MS-Kompatibilität zu gewährleisten
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen werden aus Edelstahl hergestellt.