Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1013-1002UEA 939 EUR
EXL-1013-1002U EXL-1013-1003U EXL-1013-1046U EXL-1013-1502U EXL-1013-1503U EXL-1013-1546U EXL-1013-0302U EXL-1013-0502U EXL-1013-0503U EXL-1013-0546U EXL-1013-7546U ACE-1P13-GD4U
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 2 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-ES kombiniert CN-Polarselektivität mit erhöhter Hydrophobie, sodass die Vorteile beider Wechselwirkungen voll ausgenutzt werden können. Ein erweiterter Alkylketten-Spacer zwischen der Kieselgeloberfläche und der Cyano-Gruppe sorgt für zusätzliche Phasenstabilität und erhöhte Säulenlebensdauer. ACE® CN-ES ist sowohl für Umkehrphasen- als auch für Normalphasentrennungen geeignet.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Mit hydrophober plus polarer CN-Selektivität, besonders nützlich für polare
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Kohlenstoffbelastung 12,6%
Endcapped Ja
Max. Druck 1000 bar
pH-Bereich 2 - 8
Surface area 300 m²/g
USP-Code L10