Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7800
Lieferant: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 6156 EUR
661-0239 661-0240 661-0242
Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7800
Titratoren
Dieser Titrator bietet die gleichen Funktionen wie der TitroLine® 7750, plus einen zusätzlichen IDS®-Messeingang. Somit kann der TitroLine® 7800 potentiometrische Titrationen mit analogen und IDS®-Elektroden sowie volumetrische Karl-Fischer-Titrationen durchführen. Mit dem IDS-Messeingang können verschiedene digitale Sensoren, z.B. zur Messung der Leitfähigkeit, angeschlossen werden.
  • Zwei Messeingänge: 1× analog und 1× digital für intelligente digitale Sensoren (IDS®)
  • IDS®-Sensoren sorgen für höchste Genauigkeit bei Messungen und Kalibrierungen