Avantor® ACE® CN-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Lieferant: Avantor
ACE-234-0510EA 0 EUR
ACE-234-0510 ACE-234-0520 ACE-234-1010 ACE-234-1020 ACE-234-1220 ACE-234-1510 ACE-234-1520 ACE-234-2510 ACE-234-2520 ACE-234-7520 ACE-234-7530
Avantor® ACE® CN-300, HPLC-Säulen, 10 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® CN-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Kapillare bis präparative Dimensionen
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm)
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind fürMore Product Information