Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1212-1002UEA 0 EUR
EXL-1212-1002U EXL-1212-1003U EXL-1212-1046U EXL-1212-1502U EXL-1212-1503U EXL-1212-1546U EXL-1212-2502U EXL-1212-2503U EXL-1212-2546U EXL-1212-0502U EXL-1212-0503U EXL-1212-0546U HICHACE12120102GD HICHACE12120103GD
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® C18-Amid ist eine einzigartig gestaltete stationäre Phase, die eine verbesserte Retention polarer Verbindungen, eine verbesserte phenolische Auflösung und eine alternative Selektivität zu C18-gebundenen Säulen bietet. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm)