Avantor® ACE® C4-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-223-03005EA 947 EUR
ACE-223-03005 ACE-223-03005S ACE-223-12005S ACE-223-0103GD ACE-223-1010 ACE-223-2504 ACE-223-2503 ACE-223-2546 ACE-223-0246 ACE-223-2502 ACE-223-0203 ACE-223-2501 ACE-223-05005S ACE-223-75005 ACE-223-005003GD ACE-223-7530 ACE-223-12005 ACE-223-10005S ACE-223-2510 ACE-223-1503 ACE-223-1502 ACE-223-1546 ACE-223-1501 ACE-223-30005 ACE-223-05005 ACE-223-05003 ACE-223-25005S ACE-223-2500075 ACE-223-0102GD ACE-223-1510 ACE-223-15005 ACE-223-2520 ACE-223-0546 ACE-223-0502 ACE-223-0346 ACE-223-0503 ACE-223-25001 ACE-223-25003 ACE-223-25005 ACE-223-10005 ACE-223-0110GD ACE-223-7546 ACE-223-7502 ACE-223-1246 ACE-223-75005S ACE-223-1046 ACE-223-1002 ACE-223-35005 ACE-223-15005S
Avantor® ACE® C4-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C4-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.