NMR-Sparröhrchen, 5 mm, dünnwandig, SP Wilmad-LabGlass
Lieferant: SP Industries
WG-1226-8-5 WG-1226-7-5 WG-1228-7-5 WG-1228-8 WG-1241-7-5 WG-1206-7-5 WG-1208-7-5 WG-1235-8-5 WG-1241-8-5 WG-1242-7-5 WG-5MMECON8-5 WG-5MMECON7-5 WG-1235-7-5 WG-1228-8-5
634-0903EA 39.5 EUR
634-0903 634-0902 634-0904 WILMWG-1228-8 634-0906 634-0898 634-0900 634-0905 634-0907 634-0908 WILMWG-5MMECON8-5 WILMWG-5MMECON7-5 634-0929 WILMWG-1228-8-5
NMR-Sparröhrchen, 5 mm, dünnwandig, SP Wilmad-LabGlass
Röhrchen NMR-Röhrchen
NMR-Röhrchen, Economy, 5 mm, Borosilikatglas ASTM E438, Typ I, Klasse B, mit Einwegverschluss.
  • Entwickelt für den Routineeinsatz in den meisten NMR-Spektrometern im unteren bis mittleren Feld.
  • Eine der besten Ø-Toleranzen der Branche
  • Garantiert fester Sitz in einer Spinnerturbine
  • Gründliche Prüfung auf Oberflächenfehler und physikalische Abmessungen für den Erfolg Ihrer Experimente.
Economy-Röhrchen werden für Untersuchungen kleiner organischer Moleküle (MW ~500) bei Raumtemperatur empfohlen. Die in der Produktspezifikationstabelle angegebenen Wölbungen und Konzentrizitäten stellen die oberen Grenzwerte dar.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten Für NMR-Experimente mit Kühlung, Heizung, biologischen Proben, mehrdimensionalen, mehrkernigen oder DNP-Techniken empfehlen wir Ihnen die Wilmad Precision NMR-Röhrchen.