Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Lieferant: Avantor
EXL-112-0502UEA 732 EUR
EXL-112-0502U EXL-112-0503U EXL-112-0546U EXL-112-7503U EXL-112-7546U EXL-112-1002U EXL-112-1003U EXL-112-1046U EXL-112-1203U EXL-112-1246U EXL-112-1502U EXL-112-1503U EXL-112-1546U EXL-112-2546U
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 3 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Excel® C8 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Kann als allgemeine Ausgangspunktsäule verwendet werden
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei