Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: VWR
Avantor® ACE®
ACE-225-7530EA 0 EUR
ACE-225-7530 ACE-225-75005S ACE-225-03005 ACE-225-03005S ACE-225-10005S ACE-225-0102GD ACE-225-0103GD ACE-225-12005S ACE-225-10005 ACE-225-0110GD ACE-225-25005S ACE-225-12005 ACE-225-05005 ACE-225-1502 ACE-225-35005 ACE-225-1546 ACE-225-1504 ACE-225-1004 ACE-225-2510 ACE-225-1520 ACE-225-1501 ACE-225-1220 ACE-225-1002 ACE-225-1046 ACE-225-05005S ACE-225-25005 ACE-225-15005 ACE-225-75005 ACE-225-30005 ACE-225-0502 ACE-225-2503 ACE-225-2546 ACE-225-0246 ACE-225-2501 ACE-225-0203 ACE-225-0302 ACE-225-15005S
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® Phenyl-300-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an verfügbar Partikelgrößen (3, 5 und 10 µm) und komplementären Phasen
  • Entwickelt für Peptid- und Proteintrennungen
  • Hervorragende Peakform auch bei extrem geringen Mengen an Zusatzstoffen wie TFA, wodurch sie sich ideal für LC/MS eignen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.