Kapillarsäulen, Rxi®-5ms (Quarzglas)
Lieferant: Restek
13423 I13438 13420 13421 13439 13424 13455 13402 13481 13426 13442 13409 13453 13438
REST13423EA 810 EUR
REST13423 JJBEI13438 REST13420 REST13421 REST13439 REST13424 REST13455 REST13402 REST13481 REST13426 REST13442 REST13409 REST13453 REST13438
Kapillarsäulen, Rxi®-5ms (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für halbflüchtige Stoffe, Phenole, Amine, Restlösungsmittel, Drogen, Pestizide, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen) und Lösungsmittelverunreinigungen.
Phase mit niedriger Polarität; Crossbond® 100% Diphenyl-Dimethylpolysiloxan
Inerte Säule, getestet und garantiert für extrem geringes Bluten, verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis für bessere Empfindlichkeit und massenspektrale Integrität.
Temperaturbereich: -60 bis 330/350 °C
Ähnliche Phasen: HP-1 ms, HP-1 msUI, DB-1 ms, DB-1 msUI, Ultra-1, VF-1 ms, ZB-1, ZB-1 ms.
Entspricht den USP G1, G2- und G38-Phasen.