Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1211-1002UEA 0 EUR
EXL-1211-1002U EXL-1211-1003U EXL-1211-1046U EXL-1211-1246U EXL-1211-1502U EXL-1211-1503U EXL-1211-1546U EXL-1211-2046U EXL-1211-0202U EXL-1211-2502U EXL-1211-2503U EXL-1211-2546U EXL-1211-0302U EXL-1211-0346U EXL-1211-3546U EXL-1211-0503U EXL-1211-0546U EXL-1211-7503U EXL-1211-7546U EXL-1211-0502U
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® SuperC18-Säulen bieten hohe Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich. Diese Edelstahlsäulen eignen sich ideal für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern und können sowohl mit MeOH- als auch mit MeCN-Mobilphasen verwendet werden.
  • Ultra-inert für maximale Leistung und Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringes Bluten für verbesserte LC/MS-Kompatibilität
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kit mit 3 Säulen aus verschiedenen Chargen verfügbar
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,5
Max. Druck: 1000 bar