Doppelte Vespel®-Ringeinlassdichtungen
Lieferant: Restek
Dual Vespel®
REST21240EA 83 EUR
REST21240 REST21241 REST21242 REST21243 REST21244 REST21245 REST21246 REST21247 REST21248 REST21249 REST21238 REST21239 REST23418
Doppelte Vespel®-Ringeinlassdichtungen
Versiegeln Mechanische Dichtungen
Eine Ringeinlassdichtung verbessert die Leistung der Injektionsöffnung erheblich, da sie auch nach wiederholten Temperaturzyklen dicht bleibt, ohne dass die Reduziermutter erneut festgezogen werden muss. Diese Dichtung verfügt über zwei weiche Vespel®-Ringe, von denen einer in die Oberseite und der andere in die Unterseite eingebettet ist. Diese Ringe machen eine Unterlegscheibe überflüssig und sorgen dafür, dass nur ein sehr geringes Drehmoment erforderlich ist, um eine leckdichte Abdichtung herzustellen.