Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-1711-7503UEA 1000 EUR
EXL-1711-7503U EXL-1711-7502U EXL-1711-1003U EXL-1711-1002U EXL-1711-0503U EXL-1711-0502U EXL-1711-0303U EXL-1711-0302U EXL-1711-0203U EXL-1711-0202U ACE-1P11-GD2U EXL-1711-D1002
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® Excel® SuperC18-Säulen bieten hohe Stabilität über einen erweiterten pH-Bereich. Diese Edelstahlsäulen eignen sich ideal für die Verwendung mit LC/MS-kompatiblen Puffern und können sowohl mit MeOH- als auch mit MeCN-Mobilphasen verwendet werden.
  • Ultra-inert für maximale Leistung und Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringes Bluten für verbesserte LC/MS-Kompatibilität
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 10 µm) und komplementären Phasen
Maximal empfohlener pH: 1,5 bis 11,5
Max. Druck: 1000 bar