HPLC-Säulen, Ultra PFP (USP L43)
Lieferant: Restek
9176313 9176332 9176333 9176353 9176513 9176523 9176533 9176552 9176553 9176565 9176573 9176575 917950210 917950212
REST9176313EA 0 EUR
REST9176313 REST9176332 REST9176333 REST9176353 REST9176513 REST9176523 REST9176533 REST9176552 REST9176553 REST9176565 REST9176573 REST9176575 REST917950210 REST917950212
HPLC-Säulen, Ultra PFP (USP L43)
Chromatographiesäulen
Ultra PFP-Säulen mit einer Pentafluorphenylphase weisen eine einzigartige Selektivität für Verbindungen auf, die Organohalogene oder andere grundlegende funktionelle Gruppen enthalten.