Avantor® ACE® C8, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
ACE-122-0246EA 638 EUR
ACE-122-0246 ACE-122-0346 ACE-122-0502 ACE-122-0503 ACE-122-0520 ACE-122-0530 ACE-122-0546 ACE-122-1002 ACE-122-1003 ACE-122-1004 ACE-122-1010 ACE-122-1020 ACE-122-1030 ACE-122-1046 ACE-122-1203 ACE-122-1204 ACE-122-1220 ACE-122-1246 ACE-122-1502 ACE-122-1503 ACE-122-1504 ACE-122-1510 ACE-122-1520 ACE-122-1530 ACE-122-1546 ACE-122-2503 ACE-122-2504 ACE-122-2510 ACE-122-2520 ACE-122-2530 ACE-122-2546 ACE-122-7502 ACE-122-7503 ACE-122-7504 ACE-122-7520 ACE-122-7546 ACE-122-2046 ACE-122-0102GD ACE-122-0103GD ACE-122-0110GD ACE-122-7530 ACE-122-3020 ACE-122-3030 ACE-122-3004 ACE-122-3046 ACE-122-0539 ACE-122-1539 ACE-122-3346 ACE1222546MVK ACE-122-3039
Avantor® ACE® C8, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Diese ultra-inerten Avantor® ACE® C8 Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultrahochreines, basendeaktiviertes Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (2 bis 10 µm) und komplementären Phasen
  • Kann als allgemeine Ausgangspunktsäule verwendet werden
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese Säulen sind für ein breites Spektrum chromatographischer Anwendungen konzipiert und bieten eine hervorragende Leistung bei sauren, basischen und neutralen Molekülen.