HPLC-Säulen, Allure® Biphenyl (USP L11)
Lieferant: Restek
9166512 9166552 9166551 9166511 9166525 9166531 9166532 9166555 9166562 9166565 9166572 9166575
REST9166512EA 644 EUR
REST9166512 REST9166552 REST9166551 REST9166511 REST9166525 REST9166531 REST9166532 REST9166555 REST9166562 REST9166565 REST9166572 REST9166575
HPLC-Säulen, Allure® Biphenyl (USP L11)
Chromatographiesäulen
Hochremanent und selektiv für aromatische und ungesättigte Verbindungen. Erhöhte Retention und Selektivität im Vergleich zu Phenylphasen. Hervorragende Selektivität für Steroide, Tetracycline, Sprengstoffe und andere ungesättigte Verbindungen.