Wasserbäder, Polycarbonat, CORIO™
Lieferant: JULABO GmbH
9901305 9901309 9901319 9901327
461-0900EA 211 EUR
461-0900 461-0901 461-0902 461-0903
Wasserbäder, Polycarbonat, CORIO™
Bäder Wasserbäder, ohne Umwälzung
Transparent PC bath tanks in different sizes. For use with all CORIO C and CD circulators.
Temperature range: +20...+100 °C